24-Epibrassinolide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIE0244-100MG
BIE0244-10MG
APOSBIE0244-100MGEA
256
EUR
APOSBIE0244-100MG
APOSBIE0244-10MG
24-Epibrassinolide
24-Epibrassinolide
Formule:
C₂₈H₄₈O₆ Smeltpunt: 254…256 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00133310 CAS nummer: 78821-43-9 |