Fusarenon X
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIF1007-1MG BIF1007-5MG
APOSBIF1007-1MGEA 366 EUR
APOSBIF1007-1MG APOSBIF1007-5MG
Fusarenon X
Fusarenon X
Formule: C₁₇H₂₂O₈
Smeltpunt: 91…92 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00078778
CAS nummer: 23255-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I