3-Fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIF4028-1G BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA 22 EUR
APOSBIF4028-1G APOSBIF4028-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004273
CAS nummer: 456-88-2