D-Galactosamine pentaacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactosamine, (3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
BIG5003-1G BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA 22 EUR
APOSBIG5003-1G APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Formule: C₁₆H₂₃NO₁₀
MW: 389.355 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00050926
CAS nummer: 76375-60-5