N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 22 EUR
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050396
CAS nummer: 32449-99-3