2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyldihydrofuran-2(3H)-one
BIM1009-1G BIM1009-5G BIM1009-10G
APOSBIM1009-1GEA 22 EUR
APOSBIM1009-1G APOSBIM1009-5G APOSBIM1009-10G
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
Formule: C₆H₁₀O₅
Smeltpunt: 150…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369541
CAS nummer: 492-30-8