Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIM6003-100MG BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-100MGEA 146 EUR
APOSBIM6003-100MG APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Formule: C₇H₁₅NO₅
MW: 193.198 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038151
CAS nummer: 5155-47-5