Propionylleupeptin hemisulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIMI0874-100MG BIMI0874-25MG
APOSBIMI0874-100MGEA 234 EUR
APOSBIMI0874-100MG APOSBIMI0874-25MG
Propionylleupeptin hemisulphate
Propionylleupeptin hemisulphate
Inhibitor of serine and cysteine proteases
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00171338
CAS nummer: 24365-46-6