Neosolaniol Fusarium sp.
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol
BIN1002-1MG BIN1002-5MG
APOSBIN1002-1MGEA 205 EUR
APOSBIN1002-1MG APOSBIN1002-5MG
Neosolaniol Fusarium sp.
Neosolaniol
Formule: C₁₉H₂₆O₈
MW: 382.405 g/mol
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD16661260
CAS nummer: 36519-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I