Amino-PEG2-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Amino-PEG2-C2-acid, α-amine-ω-propionic acid diethylene glycol, H2N-PEG2-CH2CH2COOH, 3-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)propanoic acid, 3-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]-propanoic acid
BIPG1031-100MG BIPG1031-250MG BIPG1031-1G
APOSBIPG1031-100MGEA 73 EUR
APOSBIPG1031-100MG APOSBIPG1031-250MG APOSBIPG1031-1G
Amino-PEG2-acid
Amino-PEG2-acid
Formule: C₇H₁₅NO₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD20926377
CAS nummer: 791028-27-8