Amino-PEG5-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1034-100MG BIPG1034-50MG BIPG1034-250MG
APOSBIPG1034-100MGEA 107 EUR
APOSBIPG1034-100MG APOSBIPG1034-50MG APOSBIPG1034-250MG
Amino-PEG5-acid
Amino-PEG5-acid
Formule: C₁₃H₂₇NO₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25424126
CAS nummer: 1191078-74-6