Amino-PEG9-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1037-100MG BIPG1037-50MG BIPG1037-250MG
APOSBIPG1037-100MGEA 213 EUR
APOSBIPG1037-100MG APOSBIPG1037-50MG APOSBIPG1037-250MG
Amino-PEG9-acid
Amino-PEG9-acid
Formule: C₂₁H₄₃NO₁₁
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD26127809
CAS nummer: 1191079-83-0