Amino-PEG10-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1038-100MG BIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-100MGEA 138 EUR
APOSBIPG1038-100MG APOSBIPG1038-50MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Formule: C₂₃H₄₇NO₁₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD26127813
CAS nummer: 2170987-85-4