Amino-PEG6-alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1048-100MG BIPG1048-250MG BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA 65.8 EUR
APOSBIPG1048-100MG APOSBIPG1048-250MG APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Formule: C₁₂H₂₇NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22200781
CAS nummer: 39160-70-8