Amino-PEG7-alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 87.6 EUR
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Formule: C₁₄H₃₁NO₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28385479
CAS nummer: 1425973-14-3