Amino-PEG10-alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1051-100MG BIPG1051-250MG BIPG1051-500MG
APOSBIPG1051-100MGEA 155 EUR
APOSBIPG1051-100MG APOSBIPG1051-250MG APOSBIPG1051-500MG
Amino-PEG10-alcohol
Amino-PEG10-alcohol
Formule: C₂₀H₄₃NO₁₀
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD28385478
CAS nummer: 129449-09-8