Amino-PEG24-alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1053-100MG BIPG1053-50MG
APOSBIPG1053-100MGEA 526 EUR
APOSBIPG1053-100MG APOSBIPG1053-50MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Formule: C₄₈H₉₉NO₂₄
MW: 1074.29 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21363266
CAS nummer: 933789-97-0