Amino-PEG11-Amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1062-250MG BIPG1062-100MG
APOSBIPG1062-250MGEA 152 EUR
APOSBIPG1062-250MG APOSBIPG1062-100MG
Amino-PEG11-Amine
Amino-PEG11-Amine
Formule: C₂₄H₅₂N₂O₁₁
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122961
CAS nummer: 479200-82-3