Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoate, Amino-PEG4-C1-Boc
BIPG1068-100MG BIPG1068-250MG BIPG1068-500MG
APOSBIPG1068-100MGEA 110 EUR
APOSBIPG1068-100MG APOSBIPG1068-250MG APOSBIPG1068-500MG
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Formule: C₁₄H₂₉NO₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28122943
CAS nummer: 864680-64-8