Amino- PEG3-t-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 220 EUR
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Formule: C₁₃H₂₇NO₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06201017
CAS nummer: 252881-74-6