Amino-PEG5-t-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1074-250MG BIPG1074-100MG BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA 234 EUR
APOSBIPG1074-250MG APOSBIPG1074-100MG APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Formule: C₁₇H₃₅NO₇
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25424125
CAS nummer: 1446282-18-3