Azido-PEG3-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1105-250MG BIPG1105-100MG BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA 330 EUR
APOSBIPG1105-250MG APOSBIPG1105-100MG APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Formule: C₉H₁₇N₃O₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23726617
CAS nummer: 1056024-94-2