Biotin-PEG8-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 447 EUR
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formule: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26127802
CAS nummer: 2143964-62-7