Biotin-PEG12-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 497 EUR
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Formule: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08274601
CAS nummer: 1621423-14-0