Bromo-PEG3-t-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Br-PEG3-C2-Boc
BIPG1349-250MG BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-250MGEA 67.2 EUR
APOSBIPG1349-250MG APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Formule: C₁₃H₂₅BrO₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22574821
CAS nummer: 782475-37-0