Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)propanoic acid, Fmoc-NH-PEG1-C2-acid
BIPG1395-1G BIPG1395-100MG
APOSBIPG1395-1GEA 73 EUR
APOSBIPG1395-1G APOSBIPG1395-100MG
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16294357
CAS nummer: 1654740-73-4