Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-4-azaoctacosan-28-oic acid, Fmoc-N-PEG7-acid
BIPG1401-500MG BIPG1401-100MG
APOSBIPG1401-500MGEA 417 EUR
APOSBIPG1401-500MG APOSBIPG1401-100MG
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Formule: C₃₂H₄₅NO₁₁
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26142985
CAS nummer: 1863885-74-8