Hydroxy-PEG4-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1430-250MG BIPG1430-500MG BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA 132 EUR
APOSBIPG1430-250MG APOSBIPG1430-500MG APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Formule: C₁₁H₂₂O₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22574805
CAS nummer: 937188-59-5