Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1436-500MG BIPG1436-250MG BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA 205 EUR
APOSBIPG1436-500MG APOSBIPG1436-250MG APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25959245
CAS nummer: 149299-82-1