Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1437-1G BIPG1437-500MG BIPG1437-5G
APOSBIPG1437-1GEA 263 EUR
APOSBIPG1437-1G APOSBIPG1437-500MG APOSBIPG1437-5G
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Formule: C₁₂H₂₄O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27977510
CAS nummer: 518044-31-0