Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oate, Hydroxy-PEG10-Boc
BIPG1455-1G BIPG1455-100MG
APOSBIPG1455-1GEA 190 EUR
APOSBIPG1455-1G APOSBIPG1455-100MG
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Formule: C₂₇H₅₄O₁₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28385467
CAS nummer: 778596-26-2