Mal-amido-PEG12-NHS
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG1481-100MG BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA 366 EUR
APOSBIPG1481-100MG APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Formule: C₃₈H₆₃N₃O₁₉
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11041148
CAS nummer: 326003-46-7