t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Boc-NH-PEG12-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41-tridecaoxa-5-azatetratetracontan-44-oic acid
BIPG1807-250MG BIPG1807-50MG BIPG1807-100MG
APOSBIPG1807-250MGEA 548 EUR
APOSBIPG1807-250MG APOSBIPG1807-50MG APOSBIPG1807-100MG
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Formule: C₃₂H₆₃NO₁₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13185149
CAS nummer: 1415981-79-1