t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)carbamate, Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
BIPG1812-100MG BIPG1812-50MG BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA 169 EUR
APOSBIPG1812-100MG APOSBIPG1812-50MG APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Formule: C₁₅H₃₂N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619339
CAS nummer: 811442-84-9