t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl (29-amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosyl)carbamate, Boc-amido-PEG9-amine
BIPG1816-100MG BIPG1816-500MG BIPG1816-1G
APOSBIPG1816-100MGEA 95 EUR
APOSBIPG1816-100MG APOSBIPG1816-500MG APOSBIPG1816-1G
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Formule: C₂₅H₅₂N₂O₁₁
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03453249
CAS nummer: 890091-43-7