t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1820-1G BIPG1820-5G BIPG1820-250MG
APOSBIPG1820-1GEA 198 EUR
APOSBIPG1820-1G APOSBIPG1820-5G APOSBIPG1820-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide
Formule: C₁₁H₂₂N₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23380094
CAS nummer: 950683-55-3