Thiol-PEG3-acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIPG1837-250MG BIPG1837-1G BIPG1837-500MG
APOSBIPG1837-250MGEA 242 EUR
APOSBIPG1837-250MG APOSBIPG1837-1G APOSBIPG1837-500MG
Thiol-PEG3-acid
Thiol-PEG3-acid
Formule: C₉H₁₈O₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25424073
CAS nummer: 1347750-82-6