Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BISC1046-1MG BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA 730 EUR
APOSBISC1046-1MG APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Formule: C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH
Smeltpunt: 224…226 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11656105
CAS nummer: 1173023-45-4