Umckalin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIU1200-10MG BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA 746 EUR
APOSBIU1200-10MG APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Formule: C₁₁H₁₀O₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16036238
CAS nummer: 43053-62-9