Silicon dioxide 99,999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 249 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Silicon dioxide 99,999%
Silicon dioxide
Formule: SiO₂
Dichtheid: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 14808-60-7