Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Thulium tribromide hydrate
IN3592-10G
IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA
330
EUR
APOSIN3592-10G
APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Formule:
Tm·Br₃·H₂O Smeltpunt: 952 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00150441 CAS nummer: 226419-26-7 |