8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0048-1G OR0048-500MG
APOSOR0048-1GEA 125 EUR
APOSOR0048-1G APOSOR0048-500MG
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₉N₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00491379
CAS nummer: 91004-61-4