1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0079-1G OR0079-250MG
APOSOR0079-1GEA 208 EUR
APOSOR0079-1G APOSOR0079-250MG
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Smeltpunt: >260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03540959
CAS nummer: 1188264-04-1
UN: 1759
ADR: 8,III