1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G OR0080-5G OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA 71.6 EUR
APOSOR0080-1G APOSOR0080-5G APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094589
CAS nummer: 82516-06-1