2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0089-1G OR0089-500MG OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA 87.6 EUR
APOSOR0089-1G APOSOR0089-500MG APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00445975
CAS nummer: 727-80-0