Phenazine-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Carboxyphenazine, 1-Carboxydibenzo[b,e]pyrazine
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 117 EUR
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈N₂O₂
Smeltpunt: 239…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185184
CAS nummer: 2538-68-3