2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01514-1G OR01514-5G
APOSOR01514-1GEA 35.1 EUR
APOSOR01514-1G APOSOR01514-5G
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Formule: C₉H₆O
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039985
CAS nummer: 38846-64-9