3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01535-500MG OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA 250 EUR
APOSOR01535-500MG APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Formule: C₁₇H₁₈O₄
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245367
CAS nummer: 178445-83-5