(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 134 EUR
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245370
CAS nummer: 195202-08-5