2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-Carbamimidoyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine hydrochloride, 1,4-Benzodioxane-2-carboxamidine hydrochloride, 2-Carbamimidoyl-1,4-benzodioxane hydrochloride
OR01542-1G OR01542-5G
APOSOR01542-1GEA 146 EUR
APOSOR01542-1G APOSOR01542-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂O₂·ClH
Smeltpunt: 180…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831017
CAS nummer: 85084-36-2